Learn More
1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 0.93g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula lineare | HC2CC6H4CH2CH3 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 130.19 |
| Percent Purity | 97% |