Learn More
1-Ethyl-4-isobutylbenzene, Mikromol™
Codice prodotto. 30049899
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049899 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049899 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0002.25
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Ethyl-4-isobutylbenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
CAS 100319-40-2
Nomi componenti o analita 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H18
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C12H18/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-10(2)3/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3
SMILES CCc1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC Name 1-ethyl-4-(2-methylpropyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 162.27
Quantità 100 mg
Peso formulazione 162.1409 g/mol