Learn More
1-Ethylcyclohexanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Ethylcyclohexanol |
Densità | 0.9190g/mL |
Punti di ebollizione | 166.0°C |
Punto d'infiammabilità | 68°C |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Quantità | 25 mL |
Gravità specifica | 0.919 |
Peso formulazione | 128.22 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Ethylcyclohexanol, 97%
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/