Learn More
1-Ethylcyclohexanol, 97%
Codice prodotto. 15279856 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15279856 5 mL 5mL
15289856 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15279856 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 453350050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1940-18-7 | C8H16O | 128.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1940-18-7
Formula molecolare C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.22
Numero MDL MFCD00021402
InChI Key BUCJHJXFXUZJHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-ethylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethyl, unii-1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1, 1-ethyl-1-cyclohexanol, 1ves5dbc5c, 1-aethyl-cyclohexanol-1 german, ethylcyclohexanol, cyclohexanol, ethyl, 1-ethyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 16021
IUPAC Name 1-ethylcyclohexan-1-ol
SMILES CCC1(O)CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethylcyclohexanol
Densità 0.9190g/mL
Punti di ebollizione 166.0°C
Punto d'infiammabilità 68°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.919
Peso formulazione 128.22
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Ethylcyclohexanol, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.