Learn More
1-Ethylpiperazine-2,3-dione, 97%
Codice prodotto. 11483777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483777 10 g 10g
11493777 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11483777 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18248.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59702-31-7 | C6H10N2O2 | 142.158 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59702-31-7
Formula molecolare C6H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 142.158
Numero MDL MFCD00051825
InChI Key ZBEKOEYCWKIMGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-ethyl-2,3-dioxopiperazine, n-ethyl-2,3-dioxopiperazine, 1-ethyl-2,3-piperazinedione, 2,3-piperazinedione, 1-ethyl, 4-ethyl-2,3-dioxopiperazine, 4-ethyl-2,3-piperazinedione, ccris 8931, 4-ethyl-2,3-dioxo-piperazine, 4-ethyl-2,3-dioxypiperazine, n-ethylpiperazine-2,3-dione
PubChem CID 108812
IUPAC Name 1-ethylpiperazine-2,3-dione
SMILES CCN1CCNC(=O)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Punto di fusione 113°C to 124°C
Quantità 10 g
Beilstein 879076
Peso formulazione 142.16
Percent Purity 97%