Learn More
1-Ethylpiperazine, 98+%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10450701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
25 g; flacone in vetro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10450701 25 g; flacone in vetro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10450701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 246070250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.895g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H14N2
Indice di rifrazione 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00059912
Quantità 25 g
Sinonimo n-ethylpiperazine, piperazine, 1-ethyl, 1-ethylpiperazin, 1-ethyl-piperazine, ethylpiperazine, n-ethyl piperazine, unii-6w2bw0v73g, 1-ethyl-piperazin, ethypiperazine, ethyl piperazine
InChI Key WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1CCNCC1
IUPAC Name 1-ethylpiperazine
Molecular Weight (g/mol) 114.192
PubChem CID 79196
Peso formulazione 114.19
Percent Purity ≥98.0%
Forma fisica Liquid