Learn More
1-Ethynyl-4-fluorobenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689543
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
766-98-3
C8H5F
120.13
MFCD00168823
QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-fluoro, 1-ethynyl-4-fluoro-benzene, 4'-fluorophenyl acetylene, p-fluorophenyl acetylene, 4'-fluorophenylacetylene, pubchem16719, 4-fluorophenyl acetylene, 4-fluoro phenylacetylene
522627
1-ethynyl-4-fluorobenzene
C#CC1=CC=C(C=C1)F
766-98-3
C8H5F
120.13
MFCD00168823
QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-fluoro, 1-ethynyl-4-fluoro-benzene, 4'-fluorophenyl acetylene, p-fluorophenyl acetylene, 4'-fluorophenylacetylene, pubchem16719, 4-fluorophenyl acetylene, 4-fluoro phenylacetylene
522627
1-ethynyl-4-fluorobenzene
C#CC1=CC=C(C=C1)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Ethynyl-4-fluorobenzene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 27.0°C to 28.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0480g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C to 56.0°C (40.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare FC6H4C≡CH
Indice di rifrazione 1.5150 to 1.5170
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.048
Peso formulazione 120.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Ethynyl-4-fluorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.