Learn More
1-Fluoro-2-iodobenzene, 99%, stab. with copper
Codice prodotto. 11439593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439593 500 g 500g
11419593 25 g 25g
11429593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11439593 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12411.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 348-52-7 | C6H4FI | 222.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 348-52-7
Formula molecolare C6H4FI
Molecular Weight (g/mol) 222.00
Numero MDL MFCD00001031
InChI Key TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoroiodobenzene, o-fluoroiodobenzene, o-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-iodo, 2-iodofluorobenzene, 3-fluoro-2-iodobenzene, 1-fluoro-2-iodo-benzene, 2-fluoro-iodobenzene, 2-fluoro-1-iodobenzene
PubChem CID 67673
IUPAC Name 1-fluoro-2-iodobenzene
SMILES FC1=CC=CC=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Fluoro-2-iodobenzene
Nota nome Stabilized with copper
Punto di fusione -43°C to -40°C
Densità 1.903
Punti di ebollizione 188°C to 189°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Indice di rifrazione 1.59
Quantità 500 g
Beilstein 2039770
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 222
Percent Purity 99%