Learn More
1-Fluoro-2-nitrobenzene, 99%
Codice prodotto. 11401518
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11401518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13852.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
1-Fluoro-2-nitrobenzene is an intermediate in the synthetic preparations of various pharmaceutical goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Fluoro-2-nitrobenzene is an intermediate in the synthetic preparations of various pharmaceutical goods.
Solubility
Immiscible in water.
Notes
Avoid excessive heat and light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1493-27-2
Formula molecolare C6H4FNO2
Molecular Weight (g/mol) 141.101
Numero MDL MFCD00007048
InChI Key PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PubChem CID 73895
IUPAC Name 1-fluoro-2-nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Fluoro-2-nitrobenzene
Punto di fusione °C to 8°C
Densità 1.340
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 94°C (201°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.5317
Quantità 50 g
Numero UN UN2810
Beilstein 607262
Informazioni di solubilità Immiscible in water.
Peso formulazione 141.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoronitrobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Fluoronitrobenzene