Learn More
1-Fluoro-2-nitrobenzene, 99%
Codice prodotto. 11491508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491508 1000 g 1000g
11401518 50 g 50g
11411518 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491508 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13852.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
1-Fluoro-2-nitrobenzene is an intermediate in the synthetic preparations of various pharmaceutical goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Fluoro-2-nitrobenzene is an intermediate in the synthetic preparations of various pharmaceutical goods.
Solubility
Immiscible in water.
Notes
Avoid excessive heat and light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1493-27-2
Formula molecolare C6H4FNO2
Molecular Weight (g/mol) 141.101
Numero MDL MFCD00007048
InChI Key PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PubChem CID 73895
IUPAC Name 1-fluoro-2-nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Fluoro-2-nitrobenzene
Punto di fusione -8°C
Densità 1.34
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 94°C (201°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.5317
Quantità 1000 g
Numero UN UN2810
Beilstein 607262
Informazioni di solubilità Immiscible in water.
Peso formulazione 141.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid