Learn More
1-Fluoro-2-nitrobenzene, 99%
Codice prodotto. 10031040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10031040 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10112820 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10433775 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10031040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119480500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1493-27-2
Formula molecolare C6H4FNO2
Molecular Weight (g/mol) 141.1
Numero MDL MFCD00007048
InChI Key PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PubChem CID 73895
IUPAC Name 1-fluoro-2-nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Fluoro-2-nitrobenzene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -9°C to 6°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.3350g/mL
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4NO2
Indice di rifrazione 1.5307 to 1.5327
Quantità 50 mL
Beilstein 05, 241
Gravità specifica 1.335
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 141.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid