Learn More
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10621115 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10621115 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10621115 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378500010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
CAS 3819-88-3
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 77°C to 79°C
Colore Brown or Khaki to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H3FINO2
Formula lineare NO2C6H3I(F)
Numero MDL MFCD00007219
Quantità 1 g
Sinonimo 3-fluoro-5-iodonitrobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro, acmc-1cr1w, 5-fluoro-3-nitroiodobenzene, ksc495i2h, 1-iodo-3-fluoro-5-nitrobenzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro-benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
InChI Key MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)I)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 266.99
PubChem CID 259086
Peso formulazione 266.99
Percent Purity 98%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.