Learn More
1-Fluoro-3-iodobenzene, 99%
Codice prodotto. 11478970
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11478970 25 g 25g
11488970 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11478970 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11706.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1121-86-4 | C6H4FI | 222.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1121-86-4
Formula molecolare C6H4FI
Molecular Weight (g/mol) 222.00
Numero MDL MFCD00001044
InChI Key VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoroiodobenzene, m-fluoroiodobenzene, 3-iodofluorobenzene, m-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo, m-fluorobenzene, 1-fluoro-3-iodo-benzene, 1-iodo-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1-iodobenzene, m-fluorjodbenzol
PubChem CID 70725
IUPAC Name 1-fluoro-3-iodobenzene
SMILES FC1=CC=CC(I)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Fluoro-3-iodobenzene
Punto di fusione -42°C
Densità 1.898
Punti di ebollizione 77°C to 78°C (19 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C (152°F)
Indice di rifrazione 1.584
Quantità 25 g
Beilstein 2039305
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 222
Percent Purity 99%