Learn More
1-Fluoro-3-nitrobenzene, 98+%
Codice prodotto. 11447236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447236 25 g 25g
11457236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11447236 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25553.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 402-67-5 | C6H4FNO2 | 141.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-67-5
Formula molecolare C6H4FNO2
Molecular Weight (g/mol) 141.10
Numero MDL MFCD00007196
InChI Key WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoronitrobenzene, m-fluoronitrobenzene, m-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-nitro, 3-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-3-nitro-benzene, 3-fluoro-nitrobenzene, 3-nitro-fluorobenzene, pubchem2286, 3-fluoro nitro benzene
PubChem CID 9823
IUPAC Name 1-fluoro-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Fluoro-3-nitrobenzene
Punto di fusione 2°C
Densità 1.325
Punti di ebollizione 204°C to 206°C
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Indice di rifrazione 1.525
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1862210
Peso formulazione 141.1
Percent Purity ≥98%