Learn More
1-Fluoro-4-iodobenzene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757980
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
50 mL
Imballaggio:
Glass bottle
352-34-1
C6H4FI
222.00
MFCD00001052
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
9605
1-fluoro-4-iodobenzene
FC1=CC=C(I)C=C1
352-34-1
C6H4FI
222.00
MFCD00001052
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
9605
1-fluoro-4-iodobenzene
FC1=CC=C(I)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Fluoro-4-iodobenzene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -20°C
Colore Yellow
Densità 1.9250g/mL
Punti di ebollizione 182°C to 184°C
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare FC6H4I
Indice di rifrazione 1.5820 to 1.584
Quantità 1 mL
Beilstein 05, 220
Gravità specifica 1.925
Peso formulazione 222
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Fluoro-4-iodobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.