Learn More
1-Fluoro-4-iodobenzene, 99%
Codice prodotto. 11424064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità Tamaño de la unidad
11424064 10 g 10g
11434064 50 g 50g
11444064 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11424064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12008.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 352-34-1 | C6H4FI | 222.00 g/mol
4-Fluoroiodobenzene was used in the preparation of fluorotriphenylene derivatives. 4-[F] Fluoroiodobenzene is a versatile building block in 18F radiochemistry and is used in various transition metal-mediated C-C and C-N cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Fluoroiodobenzene was used in the preparation of fluorotriphenylene derivatives. 4-[F] Fluoroiodobenzene is a versatile building block in 18F radiochemistry and is used in various transition metal-mediated C-C and C-N cross-coupling reactions.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Light Sensitive. Store in cool dry place. Keep container tightly sealed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 352-34-1
Formula molecolare C6H4FI
Molecular Weight (g/mol) 222.00
Numero MDL MFCD00001052
InChI Key KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
PubChem CID 9605
IUPAC Name 1-fluoro-4-iodobenzene
SMILES FC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 1-Fluoro-4-iodobenzene
Punto di fusione -20°C
Densità 1.925
Punti di ebollizione 182°C to 184°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Indice di rifrazione 1.583
Quantità 10 g
Beilstein 1853970
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 222
Percent Purity 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Fluoro-4-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-4-iodobenzene
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.