Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Fluoro-4-iodobenzene |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -20°C |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.9250g/mL |
| Punti di ebollizione | 182°C to 184°C |
| Punto d'infiammabilità | 68°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |