Learn More
1-Fluoro-4-iodobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Fluoro-4-iodobenzene |
| CAS | 352-34-1 |
| Formula molecolare | C6H4FI |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccc(I)cc1 |
| IUPAC Name | 1-fluoro-4-iodobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 222 |
| Peso formulazione | 221.9342 |