Learn More
1-Fluoro-4-nitrobenzene, 99%
Codice prodotto. 11468903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468903 100 g 100g
11478903 500 g 500g
11488903 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11468903 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11057.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 350-46-9 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
1-Fluoro-4-nitrobenzene used as a component of hair dyes, as pharmaceutical intermediates. It is also used for the preparation of novel soluble aromatic polyimides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Fluoro-4-nitrobenzene used as a component of hair dyes, as pharmaceutical intermediates. It is also used for the preparation of novel soluble aromatic polyimides
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents, acids, acid chlorides, acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 350-46-9
Formula molecolare C6H4FNO2
Molecular Weight (g/mol) 141.101
Numero MDL MFCD00007282
InChI Key WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoronitrobenzene, p-fluoronitrobenzene, p-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro, 4-nitrofluorobenzene, 1-nitro-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-4-nitro-benzene, unii-a2m2fh7xhh, p-fluoro nitrobenzene
PubChem CID 9590
IUPAC Name 1-fluoro-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Punto di fusione 22°C to 24°C
Densità 1.33
Punti di ebollizione 204°C to 206°C
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Indice di rifrazione 1.5315
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Beilstein 606923
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 141.1
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-4-nitrobenzene