Learn More
1-Fluoronaphthalene, Mikromol™
Codice prodotto. 17910786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17910786 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17910786 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1122.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Fluoronaphthalene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Fluoronaphthalene
CAS 321-38-0
Nomi componenti o analita 1-Fluoronaphthalene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H7 F
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Duloxetine Hydrochloride Imp. G (EP), Duloxetine Imp. G (EP), Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, alpha-Fluoronaphthalene, Duloxetine Hydrochloride Impurity G, Duloxetine Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMILES Fc1cccc2ccccc12
IUPAC Name 1-fluoronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 146.16
Quantità 100 mg
Peso formulazione 146.0532 g/mol