Learn More
1-Fluoronaphthalene, TRC
Codice prodotto. 17961405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961405 1 g 1g
17920945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17961405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5937601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 321-38-0
Formula molecolare C10 H7 F
Molecular Weight (g/mol) 146.16
Sinonimo Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, α-Fluoronaphthalene
IUPAC Name 1-fluoronaphthalene
SMILES Fc1cccc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Fluoronaphthalene
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Peso formulazione 146.0532