Learn More
1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 15450879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450879 25 g 25g
15430879 1 g 1g
15440879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15450879 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63915.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 148928-15-8 | C21H21NO4 | 351.402 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 148928-15-8
Formula molecolare C21H21NO4
Molecular Weight (g/mol) 351.402
Numero MDL MFCD00273475
InChI Key OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fmoc-inp-oh, fmoc-isonipecotic acid, 1-fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-fmoc-isonipecotic acid, fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, n-fmoc-4-piperidinecarboxylic acid, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-isonipecotic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2736490
IUPAC Name 1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
Punto di fusione ∼190°C (decomposition)
Colore White
Quantità 25 g
Beilstein 7722550
Peso formulazione 351.4
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder