Learn More
1-(Formamidomethyl)-1H-benzotriazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(Formamidomethyl)-1H-benzotriazole |
| CAS | 87022-36-4 |
| Formula molecolare | C8H8N4O |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8N4O/c13-6-9-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4,6H,5H2,(H,9,13) |
| SMILES | O=CNCn1nnc2ccccc12 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.18 |
| Peso formulazione | 176.0698 |