Learn More
1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17970796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17970796 25 mg 25mg
17902906 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17970796 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0539.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
CAS 879646-17-0
Nomi componenti o analita 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H22 N2 O4 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-Formyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C15H22N2O4.ClH/c1-19-13-5-4-12(14(20-2)15(13)21-3)10-16-6-8-17(11-18)9-7-16;/h4-5,11H,6-10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CN2CCN(CC2)C=O)c(OC)c1OC
IUPAC Name 4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine-1-carbaldehyde;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 330.81
Quantità 25 mg
Peso formulazione 330.1346 g/mol