Learn More
(1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15560554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15560554 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15560554 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449950010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
CAS 107259-06-3
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula molecolare C9H15NO3
Sinonimo tert-butyl 1-formylcyclopropyl carbamate, tert-butyl 1-formylcyclopropylcarbamate, 1-formyl-cyclopropyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1-formylcyclopropyl carbamate, pubchem17629, tert-butyl 1-formylcyclopropyl-carbamate, n-boc-1-amino-1-cyclopropanecarboxaldehyde, tert-butyl l-formylcyclopropyl-carbamate
InChI Key ACMHCEYCNRURST-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C=O
IUPAC Name tert-butyl N-(1-formylcyclopropyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 185.22
Quantità 1 g
PubChem CID 10352385
Peso formulazione 185.22
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.