Learn More
1-(Furan-2-yl)propan-1-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(Furan-2-yl)propan-1-one |
| CAS | 3194-15-8 |
| Formula molecolare | C7H8O2 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8O2/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)C1=CC=CO1 |
| IUPAC Name | 1-(furan-2-yl)propan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 124.13 |
| Peso formulazione | 124.0524 |