Learn More
1-Heptadecyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30400144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400144 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400144 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2790005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptadecyl Bromide
CAS 3508-00-7
Formula molecolare C17 H35 Br
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC Name 1-bromoheptadecane
Molecular Weight (g/mol) 319.36
Peso formulazione 318.1922