Learn More
1-Heptadecyl Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Heptadecyl Bromide |
| CAS | 3508-00-7 |
| Formula molecolare | C17 H35 Br |
| Quantità | 2 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC Name | 1-bromoheptadecane |
| Molecular Weight (g/mol) | 319.36 |
| Peso formulazione | 318.1922 |