Learn More
1-Heptadecyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30400296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30400296 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400296 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2790001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptadecyl Bromide
CAS 3508-00-7
Formula molecolare C17 H35 Br
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC Name 1-bromoheptadecane
Molecular Weight (g/mol) 319.36
Peso formulazione 318.1922