Learn More
1-Heptane Sulfonic Acid, Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Certified, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 300°C |
| CAS | 22767-50-6 |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | C7H15NaO3S |
| Numero MDL | 7543 |
| Sinonimo | sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate |
| InChI Key | REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.