Learn More
1-Heptane Sulfonic Acid Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Solution 0.1M, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10244480 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10244480 250 mL Amber glass bottle 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10244480 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0166/07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 22767-50-6
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Formula molecolare C7H15NaO3S
Numero MDL 7543
Sinonimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
InChI Key REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;heptane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 202.244
PubChem CID 23672332