Learn More
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, 98%
Codice prodotto. 10666602 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666602 100 g Glass Bottle 100g
10701101 5 g Bottiglia in vetro 5g
10410101 25 g Glass Bottle 25g
11944561 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10666602 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    613.00€ / 100g
    Risparmia 42.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22767-50-6
InChI Key REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC Name sodium;heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Colore White
Perdita all'essiccatura 9% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H15NaO3S
Formula lineare CH3(CH2)6SO3Na
Quantità 100 g
Beilstein 04, IV, 57
Informazioni di solubilità Solubility in water: Soluble
Molecular Weight (g/mol) 202.244
Peso formulazione 202.25
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.