Learn More
1-Heptanesulfonic acid, sodium salt, 99+%, Ion pair chromatography, anhydrous
Codice prodotto. 10514334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10514334 100 g Bottiglia in vetro 100g
10413695 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10514334 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00€
    1449.00€ / 100g
    Risparmia 96.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 22767-50-6 | C7H15NaO3S | 202.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ion pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22767-50-6
Formula molecolare C7H15NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 202.25
Numero MDL MFCD00007543
InChI Key REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC Name sodium;heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Nota nome Anhydrous
Absorbance 0.02 max. (C=0.5 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.5 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.5 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.5 M in water) at 210nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 2% max. (150°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)6SO3Na
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 202.25
Percent Purity 99+%
Grado Ion Pair Chromatography
Forma fisica Crystalline Powder