Learn More
1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt, HPLC Grade, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15547984 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15547984 25 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15547984 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 217305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.72€
    380.55€ / 25g
    Risparmia 57.17€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
    For Ion-Pair Chromatography of Basic Compounds; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identificatori chimici
CAS 22767-50-6
Formula molecolare C7H15NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 202.244
InChI Key REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC Name sodium;heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Gravità specifica 1L = 0.00kg
Peso formulazione 202.26
Grado HPLC