Learn More
1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, ∽98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17861371 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17861371 25 g 25g
17861361 5 g 5g
11453791 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17861371 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215123925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    240.45€ / 25g
    Risparmia 12.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027