Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate |
| Absorbance | (2.7g in 100mL water) (pH 3), (2.7 g in 100 ml water) (pH 3) at 0nm, 0.06 max. at 254nm, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm |
| Punto di fusione | >300°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 7.4% to 9% (100°C, 3 hrs) (vacuum) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula molecolare | C7H17NaO4S |
| Formula lineare | CH3(CH2)6SO3Na·H2O |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate