Learn More
1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, HPLC grade
Codice prodotto. 10403551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10403551 100 g Glass Bottle 100g
10516982 5 g Bottiglia in vetro 5g
10107330 25 g Glass Bottle 25g
11904571 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10403551 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 411271000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 207300-90-1 | C7H15NaO3S·H2O | 220.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ion pair chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207300-90-1
InChI Key XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
PubChem CID 23687711
IUPAC Name sodium;heptane-1-sulfonate;hydrate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptanesulfonic Acid Sodium Salt Monohydrate
Absorbance (2.7g in 100mL water) (pH 3), (2.7 g in 100 ml water) (pH 3) at 0nm, 0.06 max. at 254nm, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Punto di fusione >300°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 7.4% to 9% (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H17NaO4S
Formula lineare CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: Soluble
Molecular Weight (g/mol) 220.259
Peso formulazione 220.27
Forma fisica Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.