Learn More
1-Heptanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758142
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
111-70-6
C7H16O
116.20
MFCD00002986
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
8129
heptan-1-ol
CCCCCCCO
111-70-6
C7H16O
116.20
MFCD00002986
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
8129
heptan-1-ol
CCCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Heptanol
Acidità 0.5mg KOH/g max.
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -35.0°C
Densità 0.8219g/mL
Punti di ebollizione 176.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)6OH
Indice di rifrazione 1.4230 to 1.4250
Quantità 250 mL
Beilstein 01, 414
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Indice di Merck 15, 4696
Gravità specifica 0.8219
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.85g/L (100°C). Other solubilities: 5.15g/L water (130°C), soluble in ethanol, ether and usual organic, solvents
Peso formulazione 116.2
Percent Purity 98%
Grado Extra Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Heptanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.