Learn More
1-Heptanol, 98%
Codice prodotto. 10311374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10311374 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10409420 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10021080 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10311374 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120360025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-70-6
Formula molecolare C7H16O
Molecular Weight (g/mol) 116.20
Numero MDL MFCD00002986
InChI Key BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
IUPAC Name heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptanol
Acidità 0.5mg KOH/g max.
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -35.0°C
Densità 0.8219g/mL
Punti di ebollizione 176.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)6OH
Indice di rifrazione 1.4230 to 1.4250
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 414
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Indice di Merck 15, 4696
Gravità specifica 0.8219
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.85g/L (100°C). Other solubilities: 5.15g/L water (130°C), soluble in ethanol, ether and usual organic, solvents
Peso formulazione 116.2
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Heptanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.