Learn More
1-Heptanol, 99%
Codice prodotto. 11495143
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495143 500 mL 500mL
11485143 100 mL 100mL
11405153 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495143 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12793.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116.20 g/mol
1-Heptanol, is used in the fragrance industry due to its pleasant smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Heptanol, is used in the fragrance industry due to its pleasant smell.
Solubility
Soluble in water 1.7 g/L at 25°C.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Stable under recommended storage conditions. Incompatible to strong oxidizing agents, acid chlorides, acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-70-6
Formula molecolare C7H16O
Molecular Weight (g/mol) 116.20
Numero MDL MFCD00002986
InChI Key BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
IUPAC Name heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptanol
Densità 0.820
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3(CH2)6OH
Quantità 500 mL
Beilstein 1731686
Indice di Merck 14,4661
Peso formulazione 116.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Heptanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanol