Learn More
1-Heptanol, TRC
Codice prodotto. 30406578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30406578 250 mL
30396632 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30406578 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH281195250ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-70-6
Formula molecolare C7 H16 O
Molecular Weight (g/mol) 116.2
Sinonimo 1-Heptanol (9CI, ACI), Heptyl alcohol (8CI), 1-Hydroxyheptane, Enanthic alcohol, Gentanol, n-Heptan-1-ol, n-Heptanol, n-Heptyl alcohol, NSC 3703
IUPAC Name heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptanol
Quantità 250 mL
InChI Formula InChI=1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Peso formulazione 116.1201