Learn More
1-Hepten-4-ol, 97+%
Codice prodotto. 11478997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478997 25 g 25g
11458997 1 g 1g
11468997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11478997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20591.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3521-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3521-91-3
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00021933
InChI Key AQTUHJABKZECGA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-hepten-4-ol, acmc-20aouq
PubChem CID 19040
IUPAC Name hept-1-en-4-ol
SMILES CCCC(O)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hepten-4-ol
Indice di rifrazione 1.435
Quantità 25 g
Numero UN UN1987
Peso formulazione 114.18
Percent Purity 98%