Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Heptene |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -119.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.6970g/mL |
| Punti di ebollizione | 94.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −9°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Heptene
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.