Learn More
1-Heptyne, TRC
Codice prodotto. 30389631
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389631 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389631 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2882005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptyne
CAS 628-71-7
Formula molecolare C7H12
Quantità 5 g
Sinonimo 1-n-Heptyne, Amylacetylene, NSC 9710, Pentylacetylene
InChI Formula InChI=1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3
SMILES CCCCCC#C
IUPAC Name hept-1-yne
Molecular Weight (g/mol) 96.17
Peso formulazione 96.0939