Learn More
1-Heptyne, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Heptyne |
| CAS | 628-71-7 |
| Formula molecolare | C7H12 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-n-Heptyne, Amylacetylene, NSC 9710, Pentylacetylene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCC#C |
| IUPAC Name | hept-1-yne |
| Molecular Weight (g/mol) | 96.17 |
| Peso formulazione | 96.0939 |