Learn More
1-Hexadecanol, 96%
Codice prodotto. 10486920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10486920 1 kg 1kg
10142820 2.5 kg 2.50kg
11994601 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10486920 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120480010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 36653-82-4 | C16H34O | 242.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36653-82-4
Formula molecolare C16H34O
Molecular Weight (g/mol) 242.45
Numero MDL MFCD00004760
InChI Key BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
IUPAC Name hexadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexadecanol
Punto di fusione 47°C to 50°C
Colore White
Punti di ebollizione 344°C
Punto d'infiammabilità >157°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3(CH2)15OH
Quantità 1 kg
Beilstein 01,429
Indice di Merck 15,2027
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetone,very soluble in ether,benzene,chloroform
Viscosità 8 mPa.s (60°C)
Peso formulazione 242.44
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder, Flakes or Pellets