Learn More
1-Hexadecanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cetyl Alcohol (1-Hexadecanol) |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3 |
| Peso formulazione | 242.261 |
| Percent Purity | >95% |