Learn More
1-Hexadecene, 92%, tech.
Codice prodotto. 10733861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10733861 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10733861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120500010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 629-73-2 | C16H32 | 224.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexadecene
Nota nome tech., 92%
CAS 629-73-2
CAS min. % 90.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 3°C to 5°C
Colore Brown-Orange to Yellow
Densità 0.7830g/mL
Punti di ebollizione 274°C
Punto d'infiammabilità 132°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C16H32
Formula lineare CH3(CH2)13CH=CH2
Indice di rifrazione 1.4390 to 1.443
Numero MDL MFCD00008991
Quantità 1 L
Beilstein 01, 226
Gravità specifica 0.783
Sinonimo 1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,petroleum and coal-tar,solvents,soluble in hydrocarbon solvents
InChI Key GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC=C
IUPAC Name hexadec-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 224.43
PubChem CID 12395
ChEBI CHEBI:77507
Viscosità 3.83 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 224.43
Percent Purity 92%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexadecene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.