Learn More
1-Hexadecylamine, 90%
Codice prodotto. 11955171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 11955171
Marca: Thermo Scientific Acros 120510025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-27-1
Formula molecolare C16H35N
Molecular Weight (g/mol) 241.46
Numero MDL MFCD00008158
InChI Key FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
PubChem CID 8926
IUPAC Name hexadecan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Hexadecylamine
Punto di fusione 38.0°C to 47.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 330.0°C
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare CH3(CH2)15NH2
Quantità 2.5 kg
Beilstein 04,202
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 241.46
Percent Purity 90%
Forma fisica Low Melting Crystalline Mass or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexadecylamine, straight-chained C16
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.