Learn More
1-Hexane Sulfonic Acid, Sodium Salt, 98+%, Ion Pair Chromatography, Certified, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10666642 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10666642 25 g 25g
10356230 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666642 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0438/46
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
1-Hexane Sulfonic Acid, Sodium Salt, 98+%, Ion Pair Chromatography, Certified, Fisher Chemical, Quantity: 100g, CAS: 2832-45-3, White, Melting Point: 300 deg.C, Molecular Formula: C6H13NaO3S, Molecular Weight: 188.217, Packaging: Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2832-45-3
Formula molecolare C6H13NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Numero MDL MFCD00007542
InChI Key QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 300°C
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 25 g
IUPAC Name sodium hexane-1-sulfonate
Peso formulazione 188.22g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.